Learn More
Gosselin™ Sacchetti con chiusura a zip a doppia tasca Gosselin™
Provides an excellent transport and storage option for solid samples. Gosselin™ Pocket ZIP Bags are nonsterile and manufactured from PE plastic.
Marca: Gosselin™ SP5-08
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.14800kg
Descrizione
- Quick closure system
- Single or double pocket
- Available in a range of colors
Specifica
Natural | |
Polietilene | |
Cartone da 2000 | |
160 mm |
Per la raccolta e il trasporto di campioni solidi e provette | |
50 μm | |
220 mm |