Learn More
Corning™ Capsule di Petri Gosselin™
Ottimizzate per l'automazione. Le piastre di Petri Gosselin™ sono realizzate in polistirene cristallino.
86.06€ - 274.00€
Codice del prodotto | Marca | Forma | Sfiato | Sterilità | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Forma | Sfiato | Sterilità | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12364069
|
Corning™
BB64-01 |
Round | 6 | Sterile | 65 mm |
274.00€
pezzi 720 |
Spedizione stimata: 12-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11798563
|
Corning™
BP124-04 |
Pozzetti quadrati | 4 | Sterile or aseptic | 120,5 mm |
132.00€
pezzi 252 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11728573
|
Gosselin™
BP63-10 |
Round | 3 | Sterile | 65 mm |
207.55€
pezzi 720 |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15488784
|
Gosselin™
BP93B-102 |
Rotondo | 4 | Sterile | 90 mm |
263.00€
pezzi 825 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15498784
|
Gosselin™
BP93D-102 |
Round | 3 | Sterile | 90 mm |
123.63€
pezzi 825 |
Spedizione stimata: 09-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15446254
|
Gosselin™
BP53-03 |
Profilo rotondo | 6 | Sterili | 55 mm |
254.71€
pezzi 1620 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12397487
|
Corning™
SB93-03 |
Round | 3 | Sterile | 90 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12374079
|
Corning™
BI93D-01 |
Round | 3 | Sterile | 90 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11812532
|
Corning™
BP53-01 |
Profilo rotondo | 6 | Non-sterile | 60 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11768573
|
Corning™
BP53-02 |
Round | 6 | Sterile | 60 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11831553
|
Corning™
BP93B-15 |
Profilo rotondo | 3 | Sterile | 90 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11861583
|
Corning™
BP93B-16 |
Profilo rotondo | 3 | Sterile | 90 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Ottimizzate per l'automazione. Le piastre di Petri Gosselin™ sono realizzate in polistirene cristallino.
- Polistirene cristallo
- Uniformità ottimale
- Prodotti in classe 100
- Apertura facilitata