Learn More
Piastra Petri Gosselin™ in polistirene
Piatti in polistirolo cristallo, con ottima planarità.
105.66€ - 259.04€
Specifica
Colore | Naturale |
---|---|
Materiale | Polistirene |
Forma | Rotondo |
Sterilità | Sterile |
Tipo | Piatto di Petri |
Codice del prodotto | Marca | Certificazione/Conformità | Diametro (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Sfiato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Certificazione/Conformità | Diametro (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Sfiato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11758573
|
Gosselin
BP53-06 |
CE, IVD, CE N°1935/2004, ISO 11137, asettico | 55 mm | 14.2 mm | 6 |
231.92€
pezzi 1620 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15268043
|
Gosselin
BP143-07 |
CE, IVD, CE N°1935/2004, ISO 11137 | 140 mm | 20.6 mm | 3 |
105.66€
pezzi 176 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11718593
|
Gosselin
BP140-02 |
CE, IVD, EC N°1935/2004, ISO 11137 | 140 mm | 20.6 mm | 0 |
129.93€
pezzi 176 |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15258043
|
Gosselin
BP143-06 |
CE, IVD, regolamento CE N°1935/2004 | 150 mm | 20.6 mm | 3 |
134.00€
pezzi 176 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11788573
|
Gosselin
BP50-02 |
CE, IVD, CE N°1935/2004, ISO 11137 | 55 mm | 14.2 mm | 0 |
259.04€
pezzi 1620 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11778573
|
Gosselin
BP50-01 |
CE, IVD, EC N°1935/2004, ISO 11137, asettico | 55 mm | 14.2 mm | 0 |
234.27€
pezzi 1620 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11708593
|
Gosselin
BP140-01 |
CE, IVD, ISO 11137 | 140 mm | 20.6 mm | 0 |
109.00€
pezzi 176 |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Indicate per produzioni asettiche
- Sterilizzate per irradiazione
- Fondo piatto
Specifica
Naturale | |
Rotondo | |
Piatto di Petri | |
Applicazioni cliniche, ambientali, industriali e microbiologiche |
Polistirene | |
Sterile | |
1 |