Learn More
Provette a fondo piatto in polistirene Gosselin™
77.14 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23288" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23288" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
Descrizione
- Polypropylene (PP) or Polystyrene (PS) Self-standing tubes
- Sterile or non-sterile
Specifica
Diametro (sistema metrico) | 28.7 mm |
Altezza (sistema metrico) | 95 mm |
Product Type | Tube |
Capacità (sistema metrico) | 50 ml |
Colore | Naturale |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 28.7 mm |
Materiale | Polistirene |
N. per confezione | Sfuso |
Quantità | 400/cartone |
Peso (sistema metrico) | 4.6 kg |