Learn More
Fisherbrand™ Carta filtro per analisi qualitativa a media velocità in cellulosa di grado 113
Per una vasta gamma di applicazioni analitiche. La carta filtrante qualitativa a media velocità in cellulosa Fisherbrand™ di grado 113 ha una superficie leggermente granulosa.
5.30€ - 169.00€
Specifica
Descrizione | Tenore di ceneri: 0.06% |
---|---|
Materiale | Cellulosa |
Particle Retention | Da 5 a 8 μm |
Dimensione del poro | Da 5 a 8 μm |
Da utilizzare con (applicazione) | Adatto per la filtrazione rapida di liquidi contenenti particolato sottile |
Product Code | Brand | Formato | Diametro (sistema metrico) disco | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Formato | Diametro (sistema metrico) disco | Price | Quantity & Availability | ||||
11754263
|
Fisherbrand™
|
Disco ripiegato | 110 mm |
24.35€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11764263
|
Fisherbrand™
|
Disco ripiegato | 125 mm |
28.45€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11774263
|
Fisherbrand™
|
Disco ripiegato | 150 mm |
26.55€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11784263
|
Fisherbrand™
|
Disco ripiegato | 185 mm |
28.20€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11704273
|
Fisherbrand™
|
Disco ripiegato | 240 mm |
74.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11760235
|
Fisherbrand™
|
Disco ripiegato | 270 mm |
52.10€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11780235
|
Fisherbrand™
|
Disco ripiegato | 500 mm |
169.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11714273
|
Fisherbrand™
|
Disco ripiegato | 320 mm |
128.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11754193
|
Fisherbrand™
|
Disco semplice | 125 mm |
6.55€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11764193
|
Fisherbrand™
|
Disco semplice | 150 mm |
9.15€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11774193
|
Fisherbrand™
|
Disco semplice | 185 mm |
11.20€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11794193
|
Fisherbrand™
|
Disco liscio | 240 mm |
19.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11592013
|
Fisherbrand™
|
Foglio |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11700235
|
Fisherbrand™
|
Disco liscio | 120 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11794263
|
Fisherbrand™
|
Disco ripiegato | 210 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11770235
|
Fisherbrand™
|
Disco ripiegato | 400 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11774253
|
Fisherbrand™
|
Disco ripiegato | 70 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11784193
|
Fisherbrand™
|
Disco liscio | 210 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11720235
|
Fisherbrand™
|
Disco liscio | 200 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11744263
|
Fisherbrand™
|
Disco ripiegato | 90 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11730235
|
Fisherbrand™
|
Disco liscio | 270 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11790225
|
Fisherbrand™
|
Disco liscio | 320 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11760225
|
Fisherbrand™
|
Disco liscio | 45 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11740235
|
Fisherbrand™
|
Disco liscio | 500 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11740225
|
Fisherbrand™
|
Disco liscio | 47 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descripción
- Elevata resistenza all'umidità
- Elevata resistenza chimica
- Carta indurita a basso contenuto di ceneri, tipicamente nella percentuale dello 0.007%.
- Superficie leggermente granulosa
Especificaciones
Tenore di ceneri: 0.06% | |
Da 5 a 8 μm | |
Adatto per la filtrazione rapida di liquidi contenenti particolato sottile | |
100 Pack |
Cellulosa | |
Da 5 a 8 μm | |
113 | |
0.16 mm |