Learn More
Fisherbrand™ Carta per cromatografia di grado 508
Suitable for electrophoresis and chromatographic works. Fisherbrand™ Grade 508 Chromatography Paper is used in separation and identification of samples unknown composition in research laboratories.
135.00€ - 197.00€
Specifica
Portata | 115 mm/30 min |
---|---|
Spessore pellicola | 0.35 mm |
Formato | Sheet |
Da utilizzare con (applicazione) | Adatto per attività di elettroforesi e cromatografia |
Grado | 508 |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11567393
|
Fisherbrand™
|
570 mm | 460 mm | Sheet |
197.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11724166
|
Fisherbrand™
|
200 mm | 200 mm | Sheet |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Applications:- Used in separation and identification of additives in food
- Helps in determination of malic acid content in wines caused by fermentation
Specifica
115 mm/30 min | |
Sheet | |
508 |
0.35 mm | |
Adatto per attività di elettroforesi e cromatografia | |
Paper |