Learn More
Fisherbrand™ Carta filtro per uso generico in cellulosa di grado 600
Used in schools and as bench protective paper. Fisherbrand™ Grade 600 Cellulose General Purpose Filter Paper is economical.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 6.68700kg
Descrizione
Applications:- Used in hospitals, research laboratories, schools, chemical industries, pharmaceutical, cosmetic, food industries
Specifica
Foglio | |
da 10 a 20 μm | |
Carta filtro economica per l'uso nelle scuole e come carta protettiva per banchi | |
500 conf. | |
520 x 420 mm | |
420 mm |
Cellulosa | |
da 10 a 20 μm | |
600 | |
0.15 mm | |
520 mm |