Learn More
Fisherbrand™ Carta filtro per uso generico in cellulosa di grado 600
Uso in ambito didattico e come carta protettiva per il banco da lavoro. La carta da filtro per uso generico Fisherbrand™ in cellulosa di grado 600 è conveniente.
2.60€ - 97.20€
Specifica
Materiale | Cellulosa |
---|---|
Dimensione del poro | da 10 a 20 μm |
Da utilizzare con (applicazione) | Carta filtro economica per l'uso nelle scuole e come carta protettiva per banchi |
Grado | 600 |
Quantità | 100 conf. |
Codice del prodotto | Marca | Formato | Diametro (sistema metrico) disco | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Formato | Diametro (sistema metrico) disco | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11832723
|
Fisherbrand™
|
Disco ripiegato | 150 mm |
18.80€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11852723
|
Fisherbrand™
|
Disco ripiegato | 330 mm |
30.60€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11862723
|
Fisherbrand™
|
Disco ripiegato | 400 mm |
45.10€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11718553
|
Fisherbrand™
|
Disco semplice | 125 mm |
5.25€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11728553
|
Fisherbrand™
|
Disco semplice | 150 mm |
7.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11734166
|
Fisherbrand™
|
Disco semplice | 185 mm |
8.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11728772
|
Fisherbrand™
|
Disco semplice | 47 mm |
3.40€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11718772
|
Fisherbrand™
|
Disco semplice | 90 mm |
4.05€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11893182
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 250 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11745335
|
Fisherbrand™
|
Disco ripiegato | 110 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11863182
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 130 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11872723
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 500 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11822723
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 70 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11708553
|
Fisherbrand™
|
Disco semplice | 110 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11803192
|
Fisherbrand™
|
Disc | 100 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11853182
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 100 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11873182
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 190 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11735335
|
Fisherbrand™
|
Disco ripiegato | 200 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11823192
|
Fisherbrand™
|
Disc | 190 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11785325
|
Fisherbrand™
|
Disc | 190 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11738772
|
Fisherbrand™
|
Disc | 240 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11833192
|
Fisherbrand™
|
Disc | 250 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11704166
|
Fisherbrand™
|
Disc | 270 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11775325
|
Fisherbrand™
|
Disc | 320 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11892723
|
Fisherbrand™
|
Disc | 330 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11802733
|
Fisherbrand™
|
Disc | 400 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11748772
|
Fisherbrand™
|
Disc | 42.5 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11765335
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 240 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11812733
|
Fisherbrand™
|
Disc | 500 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11795325
|
Fisherbrand™
|
Disc | 50 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11708772
|
Fisherbrand™
|
Disco semplice | 55 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11798543
|
Fisherbrand™
|
Disco semplice | 70 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11842723
|
Fisherbrand™
|
Disco ripiegato | 210 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12982670
|
Fisherbrand™
|
Disc | 180 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Applicazioni:- Per l'impiego in ospedali, laboratori di ricerca, applicazioni didattiche, industrie chimiche, farmaceutiche, cosmetiche, alimentari
Specifica
Cellulosa | |
Carta filtro economica per l'uso nelle scuole e come carta protettiva per banchi | |
100 conf. |
da 10 a 20 μm | |
600 | |
0.15 mm |