Learn More
Fisherbrand™ Carte da filtro per uso generico di grado 601
Carta da filtro per attività analitiche in laboratorio, velocità di filtrazione media.
3.75€ - 16.50€
Specifica
Formato | Disco liscio |
---|---|
Dimensione del poro | Da 5 a 13 μm |
Da utilizzare con (applicazione) | Lavori generici, ospedali, laboratori di ricerca, scuole, industrie chimiche, cosmetiche, di alimenti e bevande |
Quantità | 100/confezione |
Spessore (sistema metrico) | 0.16 mm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11572003
|
Fisherbrand™
|
42.5 mm |
3.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 12-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11546873
|
Fisherbrand™
|
55 mm |
3.75€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11556873
|
Fisherbrand™
|
70 mm |
3.85€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11582003
|
Fisherbrand™
|
85 mm |
4.45€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11566873
|
Fisherbrand™
|
90 mm |
5.35€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11576873
|
Fisherbrand™
|
110 mm |
5.10€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11425248
|
Fisherbrand™
|
125 mm |
5.60€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11435248
|
Fisherbrand™
|
150 mm |
7.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11445248
|
Fisherbrand™
|
185 mm |
9.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11592003
|
Fisherbrand™
|
240 mm |
16.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Beschreibung
- Velocità di filtrazione molto elevata
- Per lavori generici, ospedali, laboratori di ricerca
Spezifikation
Disco liscio | |
Lavori generici, ospedali, laboratori di ricerca, scuole, industrie chimiche, cosmetiche, di alimenti e bevande | |
0.16 mm |
Da 5 a 13 μm | |
100/confezione |