Learn More
Fisherbrand™ Grade 911 Universal pH Indicator Paper
Letture rapide e precise. La confezione delle cartine con indicatore di pH universale Fisherbrand™ riporta la scala di colori stampata sul coperchio per maggiore comodità.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01530kg
Descrizione
- Carta filtrante imbevuta con uno o più indicatori colorati per pH
- Range di pH compresi tra 0 e 14
- Disponibile in numerosi formati per soddisfare diverse esigenze
- I grafici di riferimento indicano le variazioni di colore del pH in passi da 2
Specifica
1 to 11 | |
Measuring pH | |
5 m Dispenser Roll | |
Indicator strips |