Learn More
Fisherbrand™ Panno per la pulizia delle lenti
Used for cleaning of optical lenses.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.18900kg
Descrizione
- Very thin paper
- Made with 100% Manilla fibers
- Not fluffy
- Weight: 12g/m2
Application
- Cleaning of various optical lens
- Cleaning of optical fibers filaments
Specifica
Salvietta per pulizia lenti | |
Pulizia di vari tipi di lenti ottiche (obiettivi, binoculari da microscopio, lenti di ingrandimento, occhiali, ecc.), pulizia di filamenti di fibre ottiche | |
100% manila |