Learn More
Hirschmann™ Pipette graduate con pistone di aspirazione
Provides volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann Instruments™ Graduated Pipettes with Piston come with amber stain graduation.
24.55€ - 41.05€
Specifica
Graduato | Sì |
---|---|
Colore graduazione | Amber |
Graduation Type | Scala graduata ambra permanente con colore diffusione argento |
Quantità | 1 ciascuno |
Tipo | Pipetta graduata |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10482081
|
Hirschmann™
1190133 |
1 ml | 335 mm |
24.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10083900
|
Hirschmann™
1190170 |
25 mL | 475 mm |
41.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10073900
|
Hirschmann™
1190160 |
10 ml | 385 mm |
31.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10432661
|
Hirschmann™
1190153 |
5 ml | 360 mm |
28.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10014740
|
Hirschmann™
1190165 |
20 mL | 430 mm |
38.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10698221
|
Hirschmann™
1190141 |
2 mL | 345 mm |
24.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Graduated to tip
- Available in a range of capacities
Specifica
Sì | |
Scala graduata ambra permanente con colore diffusione argento | |
Pipetta graduata |
Amber | |
1 ciascuno |