Learn More
Deutsch Neumann™ Grey Natural Rubber Filter Ring with Flange
Marca:  Deutsch Neumann™ 2350031
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11966116
  • 1.50€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Gray
1Each
56 mm
Natural Rubber
1 Each
20 mm