Learn More
Thermo Scientific™ Grid Filter Set
Grid Filter Set, G1 acc. To EN 779
98.20€ - 104.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 12469, NSF/ANSI 49 |
---|---|
Product Type | Grid Filter |
Modello | 50076921 |
Tipo di filtro | G1 acc. To EN 779 |
Include | 5 Pc. |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) parte esterna | Larghezza (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) parte esterna | Larghezza (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10404685
|
Thermo Scientific™
50076846 |
1.2 m | 0.9 m |
98.20€
pezzi 5 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11881691
|
Thermo Scientific™
50076921 |
1.8 m | 1.5 m |
104.00€
pezzi 5 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Description
Grid Filter Set, G1 acc. To EN 779
- Grid Filter Set, G1 acc. To EN 779
- For Herasafe KSP/Maxisafe 2020 and Herasafe KS/Safe 2020 Biological Safety Cabinets.
Specifications
EN 12469, NSF/ANSI 49 | |
50076921 | |
5 Pc. |
Grid Filter | |
G1 acc. To EN 779 | |
Herasafe KSP/Maxisafe 2020 and Herasafe KS/Safe 2020 Biological Safety Cabinets |