Learn More
Kgw Isotherm™ GSS Stainless Steel Dewar Flasks
395.04€ - 823.42€
Specifica
Materiale | GSS Stainless Steel |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Used to Store and Transport liquid nitrogen ( LN2 ), Dry Ice ( CO2 ) and Other Coolants |
Include | Loose Lid Insulating Plug |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10259090
|
Kgw Isotherm™
2300 |
1 L | 206 mm |
428.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10672092
|
Kgw Isotherm™
2301 |
1 L | 156 mm |
454.24€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10548041
|
Kgw Isotherm™
2304 |
500 mL | 180 mm |
395.04€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10510162
|
Kgw Isotherm™
2305 |
6 L | 270 mm |
823.42€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Specifica
GSS Stainless Steel | |
Used to Store and Transport liquid nitrogen ( LN2 ), Dry Ice ( CO2 ) and Other Coolants | |
Loose Lid Insulating Plug |