Learn More
OHAUS™ Guardian 3000™ Hotplate Stirrer
Convenienti agitatori digitali con piastra riscaldante, progettati per garantire sicurezza, potente miscelazione e riscaldamento rapido.
460.00€ - 500.00€
Specifica
Speed | 80 to 1600 rpm |
---|---|
Tensione | 220/240 V |
Descrizione | Durable Metal Housing, PET Front Panel, Control Knobs, On/Off Switch for Heater Disconnect, Built in Support Rod Holder, Easy to Clean Ceramic or Ceramic Coated Stainless Steel Tops |
Tipo di unità di controllo | Digitale |
Temperatura (sistema metrico) | 5°C to 40°C, 80% RH, Non-Condensing |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Diametro (sistema metrico) | Materiale piastra superiore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Diametro (sistema metrico) | Materiale piastra superiore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17648975
|
OHAUS™
30680278 |
E-G31HSRDS | 135.0 mm | Acciaio inossidabile con rivestimento in ceramica |
460.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17658975
|
OHAUS™
30680279 |
E-G31HS07C | 178.0 mm | Ceramica |
500.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17668975
|
OHAUS™
30680280 |
E-G31HS04C | 102.0 mm | Ceramica |
480.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Sicurezza leader del settore a prezzi accessibili. Le unità Guardian 3000 offrono sicurezza, riscaldamento controllato e una potente miscelazione per l’uso generico in laboratorio, il tutto a un prezzo competitivo.
- SafetyHeat™ protegge il laboratorio. Un sistema di rilevamento intelligente leader del settore che utilizza due controlli di sicurezza indipendenti per monitorare costantemente lo strumento e arrestare il riscaldamento per prevenire il surriscaldamento.
- Progettato per durare. La robusta struttura in metallo ha un design resistente alle fuoriuscite per una lunga durata in laboratorio in condizioni difficili. La piastra in ceramica, liscia e resistente agli agenti chimici, facilita le operazioni di pulizia
Specifica
80 to 1600 rpm | |
Durable Metal Housing, PET Front Panel, Control Knobs, On/Off Switch for Heater Disconnect, Built in Support Rod Holder, Easy to Clean Ceramic or Ceramic Coated Stainless Steel Tops | |
5°C to 40°C, 80% RH, Non-Condensing | |
50/60 Hz | |
TUV |
220/240 V | |
Digitale | |
41°F to 104°F, 80% RH, Non-Condensing | |
Stirring Hotplate | |
LCD retroilluminato personalizzato |