Learn More
OHAUS™ Guardian 7000 Agitatore a piastra calda
Agitatori con piastra riscaldante affidabili con funzionalità di sicurezza eccezionali per l’uso quotidiano
Marca:  OHAUS™ 30500623
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.58500kg
Codice prodotto. 16600492
  • 930.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Proteggi il tuo laboratorio con le tecnologie brevettate SmartPresence™ e SmartLink™. Le caratteristiche esclusive spengono automaticamente il riscaldatore se non viene rilevato alcun utilizzatore trascorso il periodo di “time out” impostato dall’utente.
  • Un sistema di rilevamento precoce leader del settore che utilizza due controlli di sicurezza indipendenti per monitorare costantemente l’elettronica e spegnere il riscaldamento per prevenire il surriscaldamento.
  • Un motore potente, un solido magnete e una velocità di rampa controllata via software assicurano una precisione di agitazione da 60 a 1.600 giri/min. per un accoppiamento magnetico sicuro per applicazioni viscose.
Specifica
Specifica
Aluminum
2.812 kg
e-G71HSRDM
126.000 mm
5.00 in.
173.00 mm
6.80 in.
2.600 kg
230 V
230 V, 4.6 A, 50/60 Hz
10.50 in.
+ 5°C – 380°C
50/60 Hz
267.00 mm
5.700 lb
EU