Learn More
Hamilton™ Aghi a cono amovibili piccoli (siringhe da 2.5 - 100 μl)
Gli aghi a cono rimovibili piccoli (RN) si possono utilizzare con le siringhe rimovibili (RN) da 100 μl e volumi inferiori. La lunghezza standard dell'ago è 2 inch (51 mm). Sono disponibili misure, lunghezze e tipi di punta personalizzati.
53.00€ - 257.00€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Materiale | Stainless Steel (Hub) |
Lunghezza (sistema imperiale) ago | 2 in. |
Product Type | Ago per siringa di ricambio |
Codice del prodotto | Marca | Calibro dell'ago | Diametro (sistema imperiale) interno | Diametro (sistema imperiale) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Calibro dell'ago | Diametro (sistema imperiale) interno | Diametro (sistema imperiale) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10291733
|
Hamilton™
7784-07 |
Misura 26s | 0.0051 in. | 0.018 in. |
204.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 10-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10708494
|
Hamilton™
7784-08 |
Misura 26 | 0.01 in. | 0.018 in. |
204.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 11-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10284302
|
Hamilton™
7784-06 |
Misura 22 | 0.016 in. | 0.028 in. |
257.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10622804
|
Hamilton™
7758-01 |
Misura 22 | 0.016 in. | 0.028 in. |
67.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10274702
|
Hamilton™
7784-05 |
Misura 22s | 0.0059 in. | 0.028 in. |
204.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 11-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10323811
|
Hamilton™
7758-03 |
Misura 22s | 0.0059 in. | 0.028 in. |
65.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 17-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11557704
|
Hamilton™
7770-01 |
Misura 22s | 0.0059 in. | 0.028 in. |
71.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11520142
|
Hamilton™
7762-06 |
Misura 33 | 0.004 in. | 0.008 in. |
178.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10152642
|
Hamilton™
7770-02 |
Misura 22 | 0.016 in. | 0.028 in. |
69.50€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 27-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10225142
|
Hamilton™
7768-01 |
Misura 26s | 0.0051 in. | 0.018 in. |
67.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 24-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10788731
|
Hamilton™
7758-02 |
Misura 26s | 0.0051 in. | 0.019 in. |
65.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11547704
|
Hamilton™
7768-02 |
Misura 26 | 0.01 in. | 0.01 in. |
84.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11503234
|
Hamilton™
7758-04 |
Misura 26 | 0.01 in. | 0.018 in. |
53.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10616264
|
Hamilton™
7762-03 |
Misura 30 | 0.0063 in. | 0.012 in. |
217.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11510142
|
Hamilton™
7762-05 |
Misura 32 | 0.004 in. | 0.0094 in. |
218.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10183352
|
Hamilton™
7762-04 |
Misura 31 | 0.005 in. | 0.01 in. |
173.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 10-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11500142
|
Hamilton™
7762-02 |
Misura 28 | 0.007 in. | 0.014 in. |
217.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10281293
|
Hamilton™
7762-01 |
Misura 27 | 0.0051 in. | 0.016 in. |
243.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 11-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Standard needle length is 51mm (2 in.)
- Custom gauges, lengths and point styles are available
Specifica
Sì | |
Stainless Steel (Hub) | |
2 in. | |
Ago per siringa di ricambio |