Learn More
asecos™ Hand-Shovel
The Hand Shovel is designed for spreading and picking up granules.
30.74€ - 44.52€
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17876416
|
asecos™
14369 |
187.00 mm |
30.74€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17866406
|
asecos™
14370 |
240.00 mm |
44.52€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Hand shovel for granules.
- PP
- red
Specifica
Polipropilene | |
Shovel |