Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Dispenser per asciugamani in rotolo
Per l'erogazione di salviette in carta goffrata larghe per usi igienici in laboratori, strutture di assistenza sanitaria e luoghi di lavoro. Il dispenser di salviette per mani in rotolo Kimberly Clark Professional™ è in plastica bianca facile da pulire e può essere fissato a una parete.
Marca: Kimberly-Clark Professional™ 7056
46.25 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22916" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80100kg
Descrizione
Kimberly Clark Professional™ offre una linea di dispenser di salviette per mani in rotolo in una gamma coordinata di prodotti da bagno per promuovere l'igiene, migliorare il comfort e la cura della persona e contribuire a controllare i costi.Specifica
Dispenser rulli di salviette per mani | |
14.80 x 56 x 15 cm | |
56 cm | |
Per laboratori | |
Cassa da 1 |
Bianco | |
14.8 cm | |
15 cm | |
Dispenser in plastica |