Learn More
Nabertherm™ Hardening Furnace
The chamber furnaces are a perfect fit to withstand harsh use in the laboratory, e.g. when heat-treating metals, robust insulation with light refractory bricks is necessary. The furnaces can be extended with a variety of accessories.
3980.00€ - 9960.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tipo di unità di controllo | Controllo della temperatura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tipo di unità di controllo | Controllo della temperatura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17308029
|
Nabertherm™
N01H1NMNA |
9 L | C540 | Minutes to Max Temp: 180 |
3980.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17318029
|
Nabertherm™
N02H1NKNA |
11 L | B500 | Minutes to Max Temp: 180 |
4840.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17328029
|
Nabertherm™
N02H1NMNA |
11 L | C540 | Minutes to Max Temp: 180 |
5150.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17338029
|
Nabertherm™
N02R1NKNE |
11 L | B500 | Minutes to Max Temp: 120 |
5240.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17348029
|
Nabertherm™
N02R1NMNE |
11 L | C540 | Minutes to Max Temp: 120 |
5550.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17358029
|
Nabertherm™
N03R1NKNE |
17 L | B500 | Minutes to Max Temp: 120 |
6530.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17368029
|
Nabertherm™
N03R1NMNE |
17 L | C540 | Minutes to Max Temp: 120 |
6840.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17378029
|
Nabertherm™
N04H1NKNE |
30 L | B500 | Minutes to Max Temp: 105 |
6230.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17398029
|
Nabertherm™
N05H1NKNE |
40 L | B500 | Minutes to Max Temp: 120 |
8130.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17308039
|
Nabertherm™
N05H1NMNE |
40 L | C540 | Minutes to Max Temp: 120 |
8440.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17318039
|
Nabertherm™
N06H1NKNE |
60 L | B500 | Minutes to Max Temp: 120 |
9960.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Max Temperature: 1280°C
Specifica
1280°C | |
Hardening Furnace |