Learn More
Kartell™ Imbuto analitico in polipropilene
In polipropilene per garantire resistenza e durata. Gli imbuti analitici in propilene Kartell™ sono progettati in particolare per la chimica analitica.
5.15€ - 141.00€
Specifica
Materiale | Polipropilene |
---|---|
Autoclavabile | Sì |
Da utilizzare con (applicazione) | Adatto per il contatto con gli alimenti |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) parte superiore | Altezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) gambo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) parte superiore | Altezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) gambo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11929848
|
Kartell™
0014800 |
50 ml | 66 mm | 112 mm | 62 mm |
125.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10142281
|
Kartell™
0015200 |
200 mL | 100 mm | 161.5 mm | 82 mm |
5.15€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10546961
|
Kartell™
0015300 |
350 mL | 120 mm | 184 mm | 86 mm |
5.15€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12533197
|
Kartell™
0015500 |
700 ml | 150 mm | 238 mm | 115 mm |
81.55€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11949848
|
Kartell™
0015600 |
1250 ml | 183 mm | 293 mm | 140 mm |
141.00€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12010572
|
Kartell™
0014500 |
3.5 ml | 27 mm | 56.3 mm | 37 mm |
24.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12177780
|
Kartell™
0014700 |
20 ml | 46 mm | 79 mm | 43 mm |
34.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11919848
|
Kartell™
0014600 |
10 ml | 37mm | 63.4 mm | 37 mm |
27.50€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Manufactured with polypropylene for strength and durability. Kartell™ Polypropylene Analytical Funnels are designed specifically for analytical chemistry.
- Utilizza carta filtrante standard
- Lati a 60° con nervature interne ed esterne per velocizzare la filtrazione e impedire blocchi causati dalla pressione
- Resistente a temperature fino a 135 °C per brevi periodi di tempo
- Autoclavabile a 121 °C per 20 min
- Adatto per prodotti alimentari
Specifica
Polipropilene | |
Sì | |
Adatto per il contatto con gli alimenti |