Learn More
Kautex™ Contenitori industriali in HDPE
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacità (sistema metrico):
10 l
Peso (sistema metrico):
0.450 kg
Description
- Comprehensive range of closure accessories facilitate multipurpose use
- Available in natural or blue colors
- Leakproof
- UN approval for: 2.5 to 5 L and 10 to 30 L jerry cans
- Caps are sold separately.
Specifications
Capacità (sistema imperiale) | 2.6 gal. |
Product Type | Contenitore industriale |
Tipo di chiusura | Screw Cap |
Diametro (sistema imperiale) interno collo | 1.6 in. |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 40.5 mm |
Capacità (sistema metrico) | 10 l |
Dimensioni (L x P x A) | 230 x 190 x 310 mm |
Materiale | HDPE |
Colore | Natural |
Peso (sistema metrico) | 0.450 kg |