Learn More
Kautex™ HDPE, Series 353 Industrial Jerry Can
In HDPE per una resistenza superiore e per un'eccellente resistenza termica e chimica. Le taniche industriali in HDPE Kautex™ sono ideali per applicazioni industriali, commerciali e di laboratorio.
Marca:  Kautex™ 2000095982
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.10000kg
Codice prodotto. 17838187
  • 233.88€ / pezzi 6
Spedizione stimata: 05-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Comprehensive range of closure accessories facilitate multipurpose use
  • Available in natural or blue colors
  • Leakproof
  • UN approval for: 2.5 to 5 L and 10 to 30 L jerrycans
Specifica
Specifica
Jerrican
48.5 mm
320 x 284 x 430 mm
7.9 gal.
30 l
HDPE