Learn More
Kautex™ Contenitori industriali in HDPE
Capacity Metric: 5 L
Marca:  Kautex™ 2000092562
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.60000kg
Codice prodotto. 15981461
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Comprehensive range of closure accessories facilitate multipurpose use
  • Available in natural or blue colors
  • UN approval for: 2.5 to 5 L and 10 to 30 L jerrycans
  • Caps are sold separately; see Black Screw Caps (2000095946)
Specifica
Specifica
Contenitore industriale
Caps are sold separately; see Black Screw Caps (2000095946)
5 l
HDPE
1.3 gal.
40.5 mm
190 x 145 x 251 mm