Learn More
Brand™ HDPE Soaking Jar
In polietilene ad alta densità. I recipienti per immersione BRAND™ in HDPE vengono utilizzati con i sistemi di risciacquo delle pipette e con gli scolatoi.
136.00€ - 151.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10707791
|
Brand™
29210 |
10 l | 510 mm | Per pipette lunghe 460 mm |
136.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10463901
|
Brand™
29215 |
12.5 l | 660 mm | Per pipette lunghe 600 mm |
151.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Manufactured from High-Density Polyethylene.
- Used with Pipet rinsing systems and draining racks.
Specifica
HDPE | |
Base: 240 mm |