Learn More
Cole-Parmer™ Carrello di servizio con ripiano profondo
Resistenti carrelli di servizio per trasporto e conservazione generici in laboratorio. Carrello di servizio con ripiano profondo Cole-Parmer™ in robusto polietilene ad alta densità, che garantisce un'eccellente resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche, inclusi acidi e basi
Marca:  Cole-Parmer™ 47300-18
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00900kg
Codice prodotto. 12355709
  • 815.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Molto resistente, piano superiore in acciaio smaltato e sottotelaio angolare con ripiani in HDPE resistenti
  • Carrello a 2 e 3 ripiani in Microban™, un prodotto antimicrobico che protegge i ripiani da batteri e muffe
  • Ripiani lisci e facili da pulire caratterizzati da un bordo alto 44.5 mm per contenere eventuali versamenti
  • Nei modelli a 3 e 4 ripiani, i ripiani centrali possono essere regolati in incrementi di 25.4 mm
  • Con ruote girevoli
  • Maniglia alta 711 mm oltre il piano superiore
  • Capacità 181 kg
Specifica
Specifica
Trolley
831.85 mm
1
1041.4 mm
181 kg