Learn More
Buerkle™ HDPE Wide Mouth Disposal Keg Container
33.21 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3.6 L
6 L
26 L
34 L
Descrizione
- Made of HDPE
- Temperature resistant from -20 °C to +80 °C
- UN transport approval for solids 1H2/X
Specifica
Diametro (sistema metrico) | 198 mm |
Altezza (sistema metrico) | 263 mm |
Capacità (sistema metrico) | 6 L |
Colore | White |
Diametro collo esterno (sistema metrico) | 136 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Disposal or Storage of Powders, Granulates and Liquids |
Materiale | HDPE |
Quantità | Each |
Certificazione/Conformità | UN transport approval 1H2/X |
Closure Included | Yes |