Learn More
3M™ Copertura testa
Adatto per applicazioni che richiedono frequenti sostituzioni dell'intero casco, come nella produzione farmaceutica o nei casi in cui il tessuto esterno è meno esposto allo sporco. La copertura testa 3M Versaflo S-Series è compatibile con numerosi sistemi PAPR.
68.00€ - 68.15€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 166:2:F:3, EN 12941 TH3, CE Approved, EN14594 3A |
---|---|
Colore | Bianco |
Materiale | Polypropylene (Spunbond), Laminated Film Fabric |
Product Type | Tappo di protezione |
Da utilizzare con (applicazione) | Gas, Vapor and Particulates, Liquid Splash, Low Energy Flying Particles / Dust |
Codice del prodotto | Marca | Size | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11775314
|
3M™
7000000142 |
Large | 110 g |
68.15€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11785314
|
3M™
7000044300 |
Small | 100 g |
68.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Adatto per applicazioni che richiedono frequenti sostituzioni dell'intero casco, come nella produzione farmaceutica o nei casi in cui il tessuto esterno è meno esposto allo sporco. Il gruppo sospensione e i componenti di ingresso aria possono essere rapidamente rimossi e separati per essere smaltiti in modo differenziato (nelle strutture che lo prevedono).- Copricapo con sospensione per la testa integrata per coprire testa e volto
- Protezione degli occhi e del volto a norma EN166—schizzi di liquidi e impatti a bassa energia (grado F)—la stessa classificazione di resistenza agli urti dei sovraocchiali di sicurezza.
- Tessuto economico per impieghi generali
- Copricapo per usi generali per una protezione potenziata delle vie respiratorie
- Non richiede assemblaggio
- Pronto all'uso
- Visuale eccellente, in particolare verso il basso
Specifica
EN 166:2:F:3, EN 12941 TH3, CE Approved, EN14594 3A | |
Polypropylene (Spunbond), Laminated Film Fabric | |
Gas, Vapor and Particulates, Liquid Splash, Low Energy Flying Particles / Dust | |
PETG |
Bianco | |
Tappo di protezione | |
Integrated Head Suspension |