Learn More
Keystone Cleanroom Products Heat Seal Tyvek™ Steam Sterilization Pouches
Heat Seal Tyvek™ Steam Sterilization Pouches provide a strong barrier from microbial contamination.
675.00€ - 4030.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Certificazione/Conformità | Certificate of Conformance (COC) |
Tipo di chiusura | Heat Seal |
Colore | White |
Da utilizzare con (applicazione) | Steam Sterilization |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17717807
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS0306 |
6 x 3 in. |
870.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17747807
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS0608 |
8 x 6 in. |
710.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17757807
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS0612 |
12 x 6 in. |
900.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17777807
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS0810 |
10 x 8 in. |
1240.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17787807
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS0815 |
15 x 8 in. |
1365.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17797807
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS1020 |
20 x 10 in. |
1980.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17707817
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS1030 |
30 x 10 in. |
3095.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17717817
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS1212 |
12 x 12 in. |
1855.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17727817
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS1217 |
17 x 12 in. |
2100.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17737817
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS1218 |
18 x 12 in. |
2280.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17747817
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS1224 |
24 x 12 in. |
3095.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17757817
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS1617 |
17 x 16 in. |
3095.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17767817
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS1822 |
22 x 18 in. |
3285.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17777817
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS2418 |
18 x 24 in. |
2785.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17787817
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS2424 |
24 x 24 in. |
4030.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17797817
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS2430 |
30 x 24 in. |
2535.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17737807
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS0415 |
4 x 15 in. |
1130.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17767807
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS0625 |
6 x 25 in. |
2045.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17727807
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS0308 |
3 x 8 in. |
675.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Great choice for equipment parts that are heavy, have sharp edges, or packaging that requires surface sanitization post-sterilization
- DuPont Tyvek™/Polyester-based flexible film is lint-free, moisture and puncture resistant, extremely tough, and designed to be autoclaved
- The Tyvek™ side offers high breathability while providing a strong barrier from microbial contamination
- The clear film side offers high clarity along with strength and durability
- Should be heat sealed closed using a validate-able impulse, or continuous band heat sealer
- Each pouch has a CLASS A process indicator, which changes from pink to dark brown when exposed to steam
- When the peel-able seals are opened, virtually no airborne particulates are generated
- Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
- Manufactured and packaged in controlled cleanroom environment
- Works with both Impulse and Continuous Band Sealers
Specifica
Autoclavable | |
Heat Seal | |
Steam Sterilization |
Certificate of Conformance (COC) | |
White | |
HDPE |