Learn More
Heidolph Instruments Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core
In accordance with the motto 'simply stir and heat', our entry-level model Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core was designed with two rotary knobs to allow direct access to the two main functions.
Marca: Heidolph Instruments 506-11100-00
592.87 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.90000kg
Descrizione
- All’insegna del motto 'agitare e riscaldare in tutta semplicità', il nostro modello base Hei-PLATE Mix'n'Heat Core è stato dotato di due manopole per consentire l’accesso diretto alle due funzioni principali. Velocità e temperatura vengono regolate in base a una scala graduata. I valori massimi sono 1.400 giri/min e 300°C.
- Questo agitatore magnetico è di facile utilizzo ed è dotato di tutti i principali requisiti di sicurezza. L’ampia distanza di sicurezza tra la piastra di riscaldamento e gli elementi di controllo, così come l’indicatore ottico del calore residuo a temperature > 50°C, proteggono dalle ustioni. Il supporto sul lato inferiore garantisce la massima sicurezza durante il trasporto.
- La funzione di riscaldamento può essere attivata separatamente ed è segnalata dal pulsante LED illuminato. La temperatura esatta nel mezzo o nel campione può essere misurata e regolata con il termometro elettronico a contatto Hei-Con, disponibile su richiesta.
- La piastra brevettata Kera-Disk™, in alluminio anodizzato, è resistente agli agenti chimici e ai graffi, e possiede un diametro di 145 mm. Grazie alle sue dimensioni specifiche, è adatta all’impiego con diversi accessori e campioni occupando al contempo poco spazio. Il materiale utilizzato permette inoltre tempi di riscaldamento rapidissimi.
Specifica
Aluminum Alloy | |
145 mm dia. | |
68°F to 572°F, Ambient to 572°F | |
3 kg | |
Round | |
Various Styles | |
20 L | |
3 Years | |
CE Certification |
115/230 V | |
20°C to 300°C, Ambient to 300°C | |
6.6 lb. | |
Stirring Hotplate | |
25 kg | |
Multiple | |
100 to 1400 rpm | |
0.168 x 0.299 x 0.101 m | |
TFT |