Learn More
Heidolph Instruments Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+
The magnetic stirrer Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ offers you a digital display for setting your desired temperature to the degree.
Marca: Heidolph Instruments 506-21100-00
741.81 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.90000kg
Descrizione
- Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ è il modello classico fra gli agitatori magnetici. Questa unità permette di miscelare con delicatezza a velocità fino a 1.400 giri/min e di riscaldare fino a temperature di 300°C con un elevato grado di precisione. Convince inoltre per la struttura robusta e le funzionalità evolute, come ad esempio la presenza di tasti e pulsanti illuminati che servono a segnalare le funzioni attive in quel momento. I regolatori dinamici reagiscono alla velocità di movimento ‒ lento per le impostazioni di precisione o rapido per variazioni maggiori. La funzione di blocco impedisce l’impostazione involontaria dei valori.
- Questo agitatore magnetico è dotato di tutti i principali requisiti di sicurezza. L’ampia distanza di sicurezza tra la piastra di riscaldamento e il pannello di controllo, così come l’indicatore ottico del calore residuo a temperature > 50°C, proteggono dalle ustioni. Il supporto sul lato inferiore garantisce la massima sicurezza durante il trasporto.
- La piastra superiore brevettata Kera-Disk™, in alluminio anodizzato, è resistente agli agenti chimici e ai graffi, e possiede un diametro di 145 mm (su richiesta disponibile anche con 135 mm). La piastra risulta pertanto adatta all’impiego con diversi accessori e campioni occupando al contempo poco spazio. Il materiale utilizzato permette inoltre tempi di riscaldamento rapidissimi.
- Per un’impostazione precisa della temperatura desiderata, l’agitatore magnetico Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ è dotato di un display digitale. La regolazione della temperatura in modo preciso senza sbalzi avviene tramite due modalità di riscaldamento (FAST/PRECISE) e il sensore esterno opzionale Pt1000.
Specifica
Aluminum Alloy | |
Pt1000 Sensor (sold separately) | |
20°C to 300°C, Ambient to 300°C | |
6.6 lb. | |
Stirring Hotplate | |
25 kg | |
Multiple | |
Up to 1400 rpm | |
0.168 x 0.299 x 0.101 m | |
LCD |
115/230 V | |
145 mm dia. | |
68°F to 572°F, Ambient to 572°F | |
3 kg | |
Round | |
Various Styles | |
20 L | |
3 Years | |
CE Certification |