Learn More
Heidolph Instruments Pacchetto Hei-PLATE Sensor Basic Core+
The Hei-PLATE Sensor Basic Package Core+ includes a magnetic stirrer and pt1000 sensor.
Marca: Heidolph Instruments 506-21150-00
818.85 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.90000kg
Descrizione
Il pacchetto comprende:
- L’agitatore magnetico Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ (con diametro di 145 mm)
- Riscaldare in modo rapido e preciso
- Senza sbalzi
- Per preservare l’integrità dei campioni
- Il sensore di temperatura Pt1000 per una regolazione precisa della temperatura
- Su richiesta disponibile anche con piastra da 135 mm
Specifica
Aluminum Alloy | |
145 mm dia. | |
68°F to 572°F, Ambient to 572°F | |
3 kg | |
Round | |
Various Styles | |
20 L | |
0.168 x 0.299 x 0.101 m | |
LCD |
115/230 V | |
20°C to 300°C, Ambient to 300°C | |
6.6 lb. | |
Stirring Hotplate | |
25 kg | |
Multiple | |
3 Years | |
CE Certification |