Learn More
Helios Italquartz Crogioli in vetro Helios Italquartz™
Excellent for storage of samples in the laboratory. Helios Italquartz™ Quartz Crucibles offer good thermal shock resistance up to 1000°C.
Marca:  Helios Italquartz 63P00010
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01800kg
Codice prodotto. 11704106
  • 63.30€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Chemically inert to acids (except HF)
  • Available in a wide range of volumes
  • Available in transparent or translucent color
  • Available in tall or short form
  • Resistant to corrosion
Specifica
Specifica
Transparent
Quarzo
30 mL
38 mm
Tall form
1000 °C
43mm
Crogiolo in quarzo