Learn More
Helios Italquartz Crogioli in vetro Helios Italquartz™
Excellent for storage of samples in the laboratory. Helios Italquartz™ Quartz Crucibles offer good thermal shock resistance up to 1000°C.
Marca:  Helios Italquartz 63F00508
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02000kg
Codice prodotto. 11724886
  • 61.80€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Chemically inert to acids (except HF)
  • Available in a wide range of volumes
  • Available in transparent or translucent color
  • Available in tall or short form
  • Resistant to corrosion
Specifica
Specifica
Translucent
Vetro
25 ml
50 mm
Short form
1000°C
80 mm
Crogiolo