Learn More
Hirschmann™ Provette per ematocrito, sodio eparinizzate
Excellent for centrifuging blood in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Sodium Heparinized Hematocrit Tubes are manufactured from disposable capillary glass.
29.45€ - 51.81€
Specifica
Product Type | Provetta ematocrito Na-hep |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Per la centrifugazione di campioni ematici, sodio eparinizzato |
Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 12772, CE, IVD 98/79 EC |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10233391
|
Hirschmann™
9100299 |
100 μL |
51.81€
pezzi 1000 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10410772
|
Hirschmann™
9100260 |
60 μL |
29.45€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 04-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10199641
|
Hirschmann™
9100275 |
75 μl |
29.45€
pezzi 1000 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Color-coded red
- Acc. to DIN EN ISO 12772, CE acc. IVD 98/79 EC
Specifica
Provetta ematocrito Na-hep | |
Per la centrifugazione di campioni ematici, sodio eparinizzato | |
DIN EN ISO 12772, CE, IVD 98/79 EC |