Learn More
Hirschmann™ Provette per ematocrito
Excellent for centrifuging blood in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Hematocrit Tubes are manufactured from disposable capillary glass.
27.80€
Specifica
Product Type | Capillare per ematocrito |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Per la centrifugazione di campioni ematici, non eparinizzati |
Lunghezza (sistema metrico) | 75 ±0.5 mm |
Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 12772, CE, IVD 98/79 EC |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10146260
|
Hirschmann™
9100160 |
60 μl |
27.80€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 03-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10604162
|
Hirschmann™
9100175 |
75 μl |
27.80€
pezzi 1000 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Not heparinized
- Color-coded blue
- Acc. to DIN EN ISO 12772, CE acc. IVD 98/79 EC
Specifica
Capillare per ematocrito | |
Per la centrifugazione di campioni ematici, non eparinizzati | |
75 ±0.5 mm | |
DIN EN ISO 12772, CE, IVD 98/79 EC |