Learn More
Thermo Scientific™ Piedistallo da banco Heraguard™ ECO Clean
I banchi ECO Clean Heraguard™ Thermo Scientific™ sono disponibili con piedistallo fisso oppure regolabile manualmente o elettronicamente.
Marca:  Thermo Scientific™ 50116442
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10706255
  • 997.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 18-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
I supporti da banco a pavimento Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean sono disponibili con piedistallo fisso oppure regolabile manualmente o elettronicamente
†Due to DC motors, Heraguard ECO clean benches use less energy to operate so there is less heat emitted into the lab than traditional AC motor clean benches. Based on data from internal testing and The University of Michigan Field Study, published in American Biotechnology Laboratory.
Specifica
Specifica
Heraguard ECO 1.5
Provides ECO Work Height of 760 mm
Floor Stand
680 mm