Learn More
Thermo Scientific™ Cappe di sicurezza biologica Herasafe™ 2030i
16579.00€ - 23734.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 12469 |
---|---|
Materiale camera | Acciaio inox 316 |
Product Type | Biosafety Cabinet |
Modello | Herasafe 2030i |
Apertura del telaio scorrevole (sistema metrico) | 200 mm |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Dimensioni esterne (L x P x A) | Prese | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Descrizione | Dimensioni esterne (L x P x A) | Prese | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15943120
|
Thermo Scientific™
51032324 |
Herasafe 2030i, 0.9 m, con apertura a saliscendi da 200 mm, senza opzioni. | 800 x 1000 x 1536 | 2 sulla parete posteriore |
16579.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15953120
|
Thermo Scientific™
51032325 |
Herasafe 2030i, 1.2 m, con apertura a saliscendi da 200 mm, senza opzioni. | 800 x 1300 x 1536 | 2 sulla parete posteriore |
17182.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15963120
|
Thermo Scientific™
51032326 |
Herasafe 2030i, 1.5 m, con apertura a saliscendi da 200 mm, senza opzioni. | 800 x 1600 x 1536 | 4 sulla parete posteriore |
21552.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15973120
|
Thermo Scientific™
51032327 |
Herasafe 2030i, 1.8 m, con apertura a saliscendi da 200 mm, senza opzioni. | 800 x 1900 x 1536 | 4 sulla parete posteriore |
22154.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15983120
|
Thermo Scientific™
51032328 |
Herasafe 2030i, 0.9 m con apertura a saliscendi da 200 mm, lampade UV a raggi incrociati sulle pareti laterali. | 800 x 1000 x 1536 | 2 sulla parete posteriore |
18212.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15993120
|
Thermo Scientific™
51032329 |
Herasafe 2030i, 1.2 m con apertura a saliscendi da 200 mm, lampade UV a raggi incrociati sulle pareti laterali. | 800 x 1300 x 1536 | 2 sulla parete posteriore |
18809.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17800325
|
Thermo Scientific™
51032330 |
Herasafe 2030i, 1.5 m con apertura a saliscendi da 200 mm, lampade UV a raggi incrociati sulle pareti laterali. | 800 x 1600 x 1536 | 4 sulla parete posteriore |
23200.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15913130
|
Thermo Scientific™
51032331 |
Herasafe 2030i, 1.8 m con apertura a saliscendi da 200 mm, lampade UV a raggi incrociati sulle pareti laterali. | 800 x 1900 x 1536 | 4 sulla parete posteriore |
23734.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Description
La serie di cappe di sicurezza biologica Herasafe 2030i sfrutta un patrimonio di leadership globale nel design di BSC con innovazioni rivoluzionarie che ottimizzano la prevenzione della contaminazione, la comodità per l'utente e la gestione dei dati, offrendo le cappe Classe II tecnologicamente più avanzate sul mercato.
La serie Herasafe 2030i, equipaggiata con funzioni di sicurezza “smart” con automonitoraggio, interfaccia grafica intuitiva del touchscreen e connettività integrata al fine di preservare importanti dati sulle prestazioni, offre una precisione senza rivali per applicazioni di coltura cellulare complesse e altri lavori sensibili che richiedono la sicurezza garantita del prodotto, del personale e dell'ambiente.
- SmartFlow Plus: Questo design esclusivo brevettato esegue automaticamente la compensazione per garantire portate d'aria perfettamente bilanciate indipendentemente dalla condizione di carico dei filtri HEPA di protezione o dalle ostruzioni delle bocchette. Ciò significa che con una cappa di sicurezza biologica Thermo Scientific il livello di contenimento è costante giorno dopo giorno, non solo all'inizio.
- Illuminazione UV a raggi incrociati con regolazione automatica
- Interfaccia utente grafica touchscreen:
- Interni completamente in acciaio inox 316
- Illuminazione interna a LED
- Accesso versatile con smartphone
- Dati in uscita pronti per il cloud
- Braccioli ergonomici opzionali
Spécification
EN 12469 | |
Biosafety Cabinet | |
200 mm | |
0.99995 | |
Energy efficient | |
2 per ogni lato più porte Smart | |
50/60 Hz | |
230 V |
Acciaio inox 316 | |
Herasafe 2030i | |
GUI 7 in | |
H14 Hepa | |
LED | |
7.8 in. | |
800 |