Learn More
Fisherbrand™ High Temperature Glass Media Bottles with Red Cap
99.62 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21660" per avere il tuo prezzo promozionale.
99.62 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21932" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21660" per avere il tuo prezzo promozionale.
99.62 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21932" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Descrizione
- Permanent white enamel marking spot
- GL 45 screw thread
- Silicone/PTFE Closure Liner
- Autoclavable
- Borosilicate glass
- TP 220 cap
- Withstands tempertatures up to 200°C
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 8.45 oz. |
Colore | Clear |
Diametro (sistema imperiale) | 2.7 in. |
Diametro (sistema imperiale) interno collo | 1.18 in. |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 30 mm |
Include | Clear drip-free Polypropylene pouring ring |
Materiale | Borosilicate Glass |
Temperatura max (sistema metrico) | 200°C |
Sterilità | Non-sterile |