Learn More
Nabertherm High temperature tube furnace
High-temperature horizontal tube furnaces. High-quality insulation materials enable energy-saving operation and a fast heating time.
8420.00€ - 14700.00€
Specifica
Tipo di unità di controllo | P570 |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tubes |
Temperatura (sistema metrico) | 1600°C |
Tipo | Tube Furnace |
Diametro (sistema metrico) camera d'aria | 80 mm |
Codice del prodotto | Marca | Zona riscaldata | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Zona riscaldata | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17879046
|
Nabertherm
RC183WAN |
200 mm |
8420.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17889036
|
Nabertherm
RC283WAN |
500 mm |
13160.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17899036
|
Nabertherm
RC383WAN |
750 mm |
14700.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Maximum temperature: 1600°C
- Maximum outer tube diameter: 80 mm
- Heated length: 230 mm
- Connected load: 7.4 kW
- Electrical connection: 3-phase
- Weight: 50 kg
Specifica
P570 | |
1600°C | |
80 mm |
Tubes | |
Tube Furnace | |
400 V |