Learn More
Thermo Scientific™ HIGHConic™ Fixed-Angle Rotor
Process samples at a constant 45-degree angle with the Thermo Scientific™ HIGHConic™ Fixed-Angle Rotor.
Marca:  Thermo Scientific™ 75003057
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.50000kg
Codice prodotto. 10203802
  • 2940.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Process samples at a constant 45-degree angle with the Thermo Scientific™ HIGHConic™ Fixed-Angle Rotor.
  • Biocontainment-approved
  • Autoclavable
Specifica
Specifica
HIGHConic Fixed Angle Rotor
Swinging Bucket Rotor
10,016 x g
124 mm
2545
45°
Yes
Stainless Steel Rotor Body, Aluminum Bucket
6 x 50 mL
8,500 rpm
60 mm
Thermo Scientific Sorvall RC 4 Series, Cryofuge 5500i and Multifuge 4 Large Capacity Centrifuges
4,842 x g
Autoclavable
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
Servizi