Learn More
Thermo Scientific™ Rotore ad angolo fisso HIGHConic™ III
View samples through a transparent lid for added safety and convenience in case of a spill.
Marca: Thermo Scientific™ 75005709
2070.04 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21988" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.34080kg
Descrizione
View samples through a transparent lid for added safety and convenience with the Thermo Scientific™ HIGHConic™ III rotor, which accommodates 6 x 50mL conical tubes at up to 9,500rpm/ 12,108 x g in a fixed angle configuration for your research-based applications.
- installazione e rimozione del rotore senza problemi
- Facile accesso alla camera per praticità di pulizia
- Quick switch between applications, from conical tubes to blood tubes, from microtubes to microplates, and the flexibility to evolve with the changing needs of your laboratory.
Specifica
Rotore ad angolo fisso | |
12,108 x g | |
120mm | |
121mm | |
™™™™ | |
Yes |
6 x 50mL | |
9,500rpm | |
2488 | |
30mm | |
45° |