Learn More
Thermo Scientific™ Reagente e kit HisProbe™-HRP
Directly detect histidine-tagged fusion proteins and other histidine-rich proteins with this nickel-activated horseradish peroxidase (HRP) derivative.
Marca: Thermo Scientific™ 15165
339.15 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.81440kg
Descrizione
Thermo Scientific™ HisProbe-HRP is an nickel (Ni&superscript_2;+)-activated derivative of horseradish peroxidase (HRP). This product has been optimized for direct detection of recombinant histidine-tagged proteins and other histidine-rich proteins.
Unlike anti-6xHis antibodies, HisProbe-HRP can recognize polyhistidine tags independent of adjacent tags. The detection kit includes blocking buffers and chemiluminescent substrate for sensitive Western blot detection via the HisProbe-HRP Conjugate. The active ligand in HisProbe-HRP is a tridentate chelator that allows Ni2+ to be bound in active form for subsequent interaction and detection fo target molecules. The active chelator has binding capabilities similar to iminodiacetic acid (IDA) when used for immobilized metal affinity chromatography (IMAC).Highlights:
Fast – His-tag detection is achieved with a one-step probe incubation that eliminates the need to run a lengthy two-step primary/secondary antibody reaction protocol
Economical – no need to purchase expensive primary/secondary antibodies; considerably less costly than anti-6xHis-tag antibodies
High specificity – HisProbe-HRP can recognize his-tags independent of adjacent tags
Less steric hindrance – HisProbe-HRP is smaller than antibodies and detects his tagged fusion proteins that are often undetectable when using some anti-his-tag antibodies
Specifica
Coniugato HisProbe-HRP Pierce | |
Chemiluminescent | |
HisProbe™ | |
All species |
HRP Conjugate | |
Solid | |
2 mg | |
Storage: Upon receipt store product at 4°C. Product is shipped at ambient temperature. |
Sicurezza e movimentazione
- HisProbe-HRP Conjugate
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- cancerogenicità Categoria 1A
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H360D-Può nuocere al feto.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Nickel(II) chloridehexahydrate
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.