Learn More
Cytiva Colonne preimpaccate HisTrap™ HP
Per la purificazione diretta di proteine marcate con istidina da cellule non chiarificate omogeneizzate. Le colonne Cytiva Life Sciences™ HisTrap™ HP sono preimpaccate con Ni Sepharose™ High Performance e consentono la facile purificazione in un solo passaggio di proteine marcate con istidina tramite cromatografia di affinità con ioni metallici immobilizzati (IMAC).
63.00€ - 818.00€
Specifica
Descrizione | HisTrap HP are nickel-charged IMAC columns for high resolution his-tagged protein purification with high binding capacity for maximized recovery. |
---|---|
Portata | 4 ml/min. |
Materiale | Polipropilene |
Intervallo di pH | Da 3 a 12 |
Support Type | Agarosio altamente reticolato 6% |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Quantità | Portata | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Quantità | Portata | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10431065
|
Cytiva
17-5247-01 |
7 mm | 5 x 1 ml | 4 ml/min. |
239.00€
5mL |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11763209
|
Cytiva
17-5248-01 |
16 mm | 1 x 5 ml | 5 ml/min. |
213.00€
5mL |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11773209
|
Cytiva
17-5248-02 |
16 mm | 5 x 5 ml | 5 ml/min. |
818.00€
25mL |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15167956
|
Cytiva
29051021 |
7 mm | 1 mL | 4 mL/min. (1 mL), 5 mL/min. (5 mL) |
63.00€
1mL |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Preimpaccate con terreno Ni Sepharose™ High Performance
- Perdita trascurabile di ioni nichel
- Pressione massima: 3 bar
- Materiale colonna: polipropilene
- Colonne da 1 e 5 ml
- Compatibili con un’ampia gamma di agenti riducenti, detergenti, denaturanti e altri additivi
- Funzionamento manuale con siringhe, pompe o sistema cromatografico
Terreni
- Matrice: 6% di agarosio reticolato
- Dimensione media particelle: 34 μm
- Range di esercizio stabilità pH: da 3 a 12
Colonne da 1 ml
- Dimensioni letto: 7 x 25 mm
- Velocità del flusso: 4 ml/min.
Colonne da 5 ml
- Dimensioni letto: 16 x 25 mm
- Velocità del flusso: 5 ml/min.
Specifica
HisTrap HP are nickel-charged IMAC columns for high resolution his-tagged protein purification with high binding capacity for maximized recovery. | |
Polipropilene | |
Agarosio altamente reticolato 6% | |
5 bar (0.5 MPa, 70 psi) |
4 ml/min. | |
Da 3 a 12 | |
Da 4° a 30 °C | |
Colonna HisTrap FF grezzo |