Learn More
Cytiva HiTrap MabSelect SuRe PCC Column
Prepacked with MabSelect SuRe pcc protein A resin for screening and small-scale mAb purification in continuous bioprocessing using periodic counter-current chromatography (PCC).
Marca:  Cytiva 17549112
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15881838
  • 912.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Convenient prepacked column for fast, reproducible, and easy small-scale purifications.
  • High binding capacity, ∼ 60 mg human IgG/mL resin at 2.4 min residence time
  • High productivity through capture of large mass of monoclonal antibodies in a short period of time.
  • Highly concentrated elution pools for operating flexibility and small unit operations.
  • Allows cost-effective cleaning with 0.1–0.5 M NaOH over hundreds of purification cycles.
  • High protein ligand stability reduces ligand leakage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
16 mm
5 mL
16 x 25 mm
1 x 5 mL
<20mL/min.
Antibody affinity chromatography
2°C to 8°C, 20% Ethanol
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • HiTrap MabSelect SuRe pcc 5 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.