Learn More
Epredia™ HM525 NX Cryostat, HM525 NX, 115V 60Hz
Deliver high quality routine results comfortably and efficiently with the Epredia™ Microm HM525 NX Cryostat, a high performance routine cryostat.
31600.19€ - 33292.85€
Specifica
Certificazione/Conformità CSA, CE
Sbrinamento Programmed/Immediate
Intervallo di sezionamento 5 to 500μm
Risoluzione della sezione di taglio 5 to 30μm in 5μm steps; 30 to 100μm in 10μm steps; 100 to 200μm in 20μm steps; 200 to 500μm in 50μm steps
Profondità (sistema imperiale) 25.19 in.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
15193049
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
956650
HM525 NX Cryostat 220-240V, 50/60Hz
31600.19€
Pezzo
15183049
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
956651
HM525 NX UV Cryostat220-240V, 50/60Hz
33292.85€
Descrizione
Ergonomic/Safety features
  • Mechanical handwheel lock
  • Optional UV disinfection
  • Automatic specimen retraction on return stroke
  • Touch screen operation with intuitive software to accommodate multiple users
Cryochamber features
  • Chamber cooling to -35°C
  • 27 cryobar storage positions including 4 quick freeze locations
  • Integrated peltier fast freezing device rapidly cools to -57°C ± 3°C
  • Programmable and immediate defrost options
Microtome features
  • Manual light touch rotary flywheel
  • Section thickness from 1μm to 500μm
  • Memory function for rapid advance and specimen positioning
  • Vertical stroke length of 60mm28mm horizontal feed range
  • 40μm specimen retraction on return stroke
  • XY specimen orientation with 360° z axis rotation
Includes: Six specimen stages (30mm), freezing medium (118ml), cryostat oil (118ml), section waste tray, debris brush, sectioning brush, tools and operator guide.
Specifica
Specifica
CSA, CE
5 to 500μm
25.19 in.
45.3 in.
-35°C +/-3°C Max. at +20°C Room Temperature
143 kg
Programmed/Immediate
5 to 30μm in 5μm steps; 30 to 100μm in 10μm steps; 100 to 200μm in 20μm steps; 200 to 500μm in 50μm steps
760 mm
1150 mm
315.2 lb.