Learn More
BRAND™ Holder For Separating Funnel
Easily mounted on support rods with a locking nut
Marca: BRAND™ 140300
12.01 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23264" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04000kg
Descrizione
Specifica
Polypropylene | |
Funnels with top outer diameter of 50 to 120 mm and Rods of 8 - 14 mm diameter | |
1 |