Learn More
Sperian™ Tappi per orecchie in poliuretano
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Shape: T-shape
Description
- Vibrant colors
- Contoured t-shape aids in easy insertion and removal from ear canal
- Comfortable long-term wear
- Ideal for process industries with low tolerances for packaging waste
Specifications
Colore | Magenta e giallo |
Certificazione/Conformità | EN 352-2:1993/EN-24869-1:1993, ISO 9001/2000 |
Size | Universale |
Da utilizzare con (applicazione) | Per industrie di processo con basse tolleranze |
Quantità | 200/conf. |
Plug Shape | A T |
Product Type | Tappo per le orecchie |
Monouso | Single-use |
Materiale | Polyurethane |