Learn More
Sperian™ Occhiali di sicurezza Honeywell™ FogBan™
Click to view available options
Black Frames
Descrizione
- Lightweight, full view lens
- Built-in moulded browbar
- Soft, adjustable nose piece
- Adjustable temple length and lens angle
- Abrasion-resistant polycarbonate lens
- Breakaway Flexicord™ retainer included
Specifica
Certificazione/Conformità | Conformità EN 166 1F EN 170 e 2-1.2 |
Lens Coating | Anti-fog |
Lens Tint | Chiaro |
Product Type | Occhiali di protezione per occhi e viso |
Da utilizzare con (applicazione) | Uso generico, resistenza all'impatto (45 m/s). Attività meccaniche: macinatura, tornitura, fresatura, Protezione anti-appannamento Protezione da arco elettrico (filtrazione UV 100%) |
Colore telaio | Nero |
N. per confezione | Confezione da 1 |
Lens Material | Polycarbonate |
Materiale del telaio | Nylon |